Learn More
Abnova™ Sonda FISH CD274(PD-L1)-PDCD1LG2(CD273)/CEN9q
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
| Formato | Tube |
| Para utilizar con (aplicación) | Hibridación in situ fluorescente (célula) |
| génica | Molécula CD274 |
| Alias de gen | B7-H,B7H1,MGC142294,MGC142296,PD-L1,PDCD1L1,PDCD1LG1,PDL1 |
| Símbolo de gen | CD274 |
| ID de gen (Entrez) | 29126;80380 |
| Tipo de producto | ADN/ARN |
| Cantidad | 100 μl |
| Formulario | Líquido |