Learn More
CD274 (PD-L1 B7-H1) Rat anti-Mouse, PE, Clone: MIH5, Invitrogen™
Código de producto. 13365604
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Unit Size:
50 microgramos
Product Code. Cantidad unitSize
13365604 50 μg 50 microgramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13365604
Brand: Invitrogen A14764
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Rat Monoclonal Antibody
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno CD274 (PD-L1 B7-H1)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MIH5
Conjugado PE
Formulación PBS, pH 7.2, with 0.1% gelatin and 0.09% sodium azide
Especie del huésped Rat
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 2 - 8 °C.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a