missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD274 (PD-L1, B7-H1) Rat anti-Mouse, PE, Clone: 10F.9G2, Proteintech

Código de producto. 16811686 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16811686 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16811686 Proveedor Proteintech N.º de proveedor PE65073100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

The CD274 (PD-L1, B7-H1) antibody from Proteintech is a rat monoclonal antibody generated with n/a of mouse CD274 (PD-L1, B7-H1). This antibody recognizes mouse antigen. The CD274 (PD-L1, B7-H1) antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is pe.

Especificaciones

Antígeno CD274 (PD-L1, B7-H1)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 10F.9G2
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado PE
Especie del huésped Rat
Cantidad 100 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 60533
Especies diana Mouse
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.