missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal Antibody (MIH5), NovaFluor™ Yellow 700, eBioscience™, Invitrogen™
Descripción
Programmed death receptor ligand 1 (PD-L1, also called B7-H1) is a recently described B7 family member. To date, one specific receptor has been identified that can be ligated by PD-L1. This receptor, programmed death receptor 1 (PD-1), has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production. PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD274 (PD-L1, B7-H1) |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MIH5 |
| Concentración | 0.1 mg/mL |
| Conjugado | NovaFluor Yellow 700 |
| Formulación | PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 |
| génica | Cd274 |
| N.º de referencia del gen | Q9EP73 |
| Alias de gen | A530045L16Rik; B7 homolog 1; B7-H; B7h1; B7-H1; Cd274; CD274 antigen; CD274 molecule; PDCD1 ligand 1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; Pdl1; PD-L1; pdl-1; Programmed cell death 1 ligand 1; programmed death ligand 1; RGD1566211; sCD274; soluble CD274; soluble PD L1; sPD L1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?