missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD274 (PD-L1, B7-H1) Monoclonal Antibody (MIH5), NovaFluor™ Red 755, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 30055394
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
30055394 25 μg 25 microgramos
30055236 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30055394

Marca: Invitrogen™ M036T02R06A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Programmed death receptor ligand 1 (PD-L1, also called B7-H1) is a recently described B7 family member. To date, one specific receptor has been identified that can be ligated by PD-L1. This receptor, programmed death receptor 1 (PD-1), has been shown to negatively regulate T-cell receptor (TCR) signaling. Upon ligating its receptor, PD-L1 has been reported to decrease TCR-mediated proliferation and cytokine production. PD-L1 expression was found to be abundant on many murine and human cancers and could be further up-regulated upon IFN-gamma stimulation. Thus, PD-L1 might play an important role in tumor immune evasion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD274 (PD-L1, B7-H1)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MIH5
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado NovaFluor Red 755
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica Cd274
N.º de referencia del gen Q9EP73
Alias de gen A530045L16Rik; B7 homolog 1; B7-H; B7h1; B7-H1; Cd274; CD274 antigen; CD274 molecule; PDCD1 ligand 1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; Pdl1; PD-L1; pdl-1; Programmed cell death 1 ligand 1; programmed death ligand 1; RGD1566211; sCD274; soluble CD274; soluble PD L1; sPD L1
Símbolos de los genes Cd274
Especie del huésped Rat
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 60533
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Formato Liquid
Isotype IgG2a λ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.