missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD27/TNFRSF7 Antibody (LPFS2/8574R) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30174274
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30174274 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30174274

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP320967JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

CD27/TNFRSF7 Monoclonal antibody specifically detects CD27/TNFRSF7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD27/TNFRSF7
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon LPFS2/8574R
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD27 antigen, CD27 molecule, MGC20393, S152CD27L receptor, T cell activation antigen CD27, T cell activation antigen S152, T14, TNFRSF7T-cell activation antigen CD27, Tp55, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant human full-length CD27/TNFRSF7 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 939
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.