Learn More
CD27 Mouse anti-Human, PE, Clone: M-T271, BD
Descripción
The M-T271 monoclonal antibody specifically binds to CD27. CD27 presents asa type I transmembrane, disulphide-linked 110 kDa homodimer comprised of two polypeptide chains. The CD27 molecule is a lymphocyte-specific member of the TNF/NGF-R family, and is expressed on a subset of human thymocytes and on the majority of mature T lymphocytes, activated B cells and NK cells. CD27 is highly induced on T cells after TCR stimulation. CD27 binds to CD70 (also known as, CD27 ligand or CD27L) and may be involved in cellular interaction of T and B lymphocytes.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD27 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | M-T271 |
| Conjugado | PE |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human T-CLL cells |
| Método de purificación | Affinity Purified |
| Cantidad | 100 Tests |
| Mostrar más |
For Research Use Only.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.