missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD27 Mouse anti-Human, PE, Clone: M-T271, BD

Código de producto. 15860659
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15860659 25 Tests cada uno
15868168 100 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15860659 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 560985

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The M-T271 monoclonal antibody specifically binds to CD27. CD27 presents asa type I transmembrane, disulphide-linked 110 kDa homodimer comprised of two polypeptide chains. The CD27 molecule is a lymphocyte-specific member of the TNF/NGF-R family, and is expressed on a subset of human thymocytes and on the majority of mature T lymphocytes, activated B cells and NK cells. CD27 is highly induced on T cells after TCR stimulation. CD27 binds to CD70 (also known as, CD27 ligand or CD27L) and may be involved in cellular interaction of T and B lymphocytes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD27
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon M-T271
Conjugado PE
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human T-CLL cells
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.