Learn More
CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Antibody (cusatuzumab), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Código de producto. 30152936
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30152936 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30152936
Proveedor: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328627CL1
Human Monoclonal Antibody
CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 Monoclonal antibody specifically detects CD27 Ligand/TNFSF7/CD70 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD27 Ligand/TNFSF7/CD70
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon cusatuzumab
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CD27-L, CD27LCD27 ligand, CD27LG, CD70, CD70 molecule, Ki-24 antigen, surface antigen CD70, TNFSF7CD70 antigen, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 7, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 7
Especie del huésped Human
Inmunógeno TNFSF7/ CD27L/ CD70
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 970
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1