missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD268 (BAFF Receptor) Mouse anti-Human, Alexa Fluor 647, Clone: 11C1, BD Pharmingen™

Código de producto. p-7068075
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
cada uno
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15873909 100 Tests cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15873909 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 564817

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD268 (BAFF Receptor) Monoclonal antibody specifically detects CD268 (BAFF Receptor) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.

CD268 (BAFF Receptor) Monoclonal antibody specifically detects CD268 (BAFF Receptor) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD268 (BAFF Receptor)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 11C1
Conjugado Alexa Fluor 647
Descripción Vol. Per test: 5μL
Formulación Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen BAFF Receptor; BAFF-R; BLyS receptor 3; BR3; TNFRSF13C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human BAFF-R Transfected Cell Line
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated to Alexa Fluor™ 647 under optimum conditions and unreacted Alexa Fluor™ 647 was removed.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.