missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD266 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11558181
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11558181 100 μg 200 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11558181

Marca: Invitrogen™ PA141232

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Suggested positive control: human, mouse, or rat liver tissue or protein. Immunogen sequence: CRREKFTTPI EETG.

TWEAK is a member of the TNF family and was first described as a weak inducer of apoptosis in demonstrate that this relatively small molecule is a fully transformed cell lines. Recently, a receptor for TWEAK was isolated by expression cloning from a HUVEC cell cDNA library. TweakR is a small protein belonging to TNF receptor super family. TweakR is capable of intiating a proliferative signal by binding to TRAF1, 2, and 3. TweakR mRNA is upregulated during tissue regeneration in the aorta and liver. It may also play a role in vascular cell migration and angiogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD266
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% BSA and 0.05% sodium azide
génica TNFRSF12A
N.º de referencia del gen Q9CR75, Q9NP84
Alias de gen AI255180; C87282; CD266; FGF-inducible 14; Fgfrp2; fibroblast growth factor regulated protein 2; fibroblast growth factor-inducible immediate-early response protein 14; Fibroblast growth factor-regulated protein 2; FN14; HPIP; TNF receptor superfamily member 12A; TNFRSF12A; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 12A; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 12A; TweakR; TWEAK-R; Tweak-receptor; type I transmembrane protein Fn14
Símbolos de los genes TNFRSF12A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide containing amino acids 106-118 of human TweakR.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27279, 302965, 51330
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.