missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD262 (TRAIL-R2) Mouse anti-Human, BV786, Clone: B-K29, BD OptiBuild™

Código de producto. 15839899
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15839899 50 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15839899

Marca: BD Biosciences 745561

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD262 (TRAIL-R2) Monoclonal antibody specifically detects CD262 (TRAIL-R2) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD262 (TRAIL-R2)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon B-K29
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 786
Especie del huésped Mouse
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.