missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD26 Mouse anti-Human, Oligo, Clone: M-A261, BD™ AbSeq ™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: BD Biosciences 940101
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD26 Monoclonal antibody specifically detects CD26 in Human samples. It is validated for Single Cell 3' Sequencing
Especificaciones
| CD26 | |
| Monoclonal | |
| Oligo | |
| DPP IV; DPPIV; DPP4; ADABP; ADCP-2; TP103; Dipeptidyl peptidase IV | |
| Human T-CLL Cell Line | |
| RUO | |
| Human | |
| IgG1 κ |
| Single Cell 3' Sequencing | |
| Clone M-A261 | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Mouse | |
| 25 Tests | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography and conjugated to BD AbSeq oligonucleotide under optimal conditions. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido