Learn More
CD25 Rat, Biotin, Clone: PC61.5, enQuireBio™
Código de producto. p-7156477
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
15901868 25 μg 25 microgramos
15991858 100 μg 100 microgramos
15911868 500 μg 500 microgramos
3 options
Código de producto. 15901868
Marca: EnquireBio QAB34B25ug
Rat Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD25
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon PC61.5
Concentración 0.5mg/mL
Conjugado Biotin
Formulación 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
N.º de referencia del gen NP_032393
Símbolos de los genes Il2ra
Especie del huésped Rat
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 16184
Contenido y almacenamiento Store at 2-4°C.
Isotype IgG1 λ