Learn More
CD25 Rat, Biotin, Clone: PC61.5, enQuireBio™
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD25 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | PC61.5 |
| Concentración | 0.5mg/mL |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 |
| N.º de referencia del gen | NP_032393 |
| Símbolos de los genes | Il2ra |
| Especie del huésped | Rat |
| Mostrar más |