Learn More
Invitrogen™ CD25 Monoclonal Antibody (BC96), NovaFluor™ Red 685, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
181.00€ - 399.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD25 |
|---|---|
| Clon | BC96 |
| Concentración | 0.2 μg/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30055096
|
Invitrogen™
H052T03R02-A |
100 Tests |
399.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30055944
|
Invitrogen™
H052T02R02-A |
25 Tests |
181.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD25 Monoclonal antibody specifically detects CD25 in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
| CD25 | |
| 0.2 μg/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| P01589 | |
| 3559 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
| BC96 | |
| Flow Cytometry | |
| NovaFluor Red 685 | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| ADA; ADA1; Adenosine aminohydrolase; adenosine deaminase; CD25; CD25 antigen; cytokine receptor; IDDM10; IL 2 RA; IL 2 receptor; IL 2R; IL 2R subunit alpha; IL2 RA; IL2 RA antibody; IL2 receptor; il-2 receptor alpha; IL-2 Receptor alpha chain; IL-2 receptor alpha subunit; IL2 receptor subunit alpha; IL-2 receptor subunit alpha; IL2R; IL-2R alpha; IL-2R alpha chain; IL2R subunit alpha; IL-2R subunit alpha; Il2ra; IL-2RA; IL-2-RA; IL2-RA; Il2ra antibody; IL2RAC; IMD41; interleukin 2 receptor; interleukin 2 receptor alpha chain; interleukin 2 receptor subunit alpha; interleukin 2 receptor, alpha; interleukin 2 receptor, alpha chain; interleukin-2 receptor alpha; interleukin-2 receptor alpha chain; interleukin-2 receptor alpha subunit; interleukin-2 receptor beta chain; Interleukin2 receptor subunit alpha; interleukin-2 receptor subunit alpha; Ly-43; p55; p55 chain; sIL 2R; soluble IL 2 receptor; TAC antigen; TCGFR | |
| IgG1 κ | |
| Affinity chromatography | |
| IL2RA |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts