Learn More
CD25/IL-2R alpha Antibody (Hu107), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB9926MFV450
538.05 EUR hasta el 2025-12-16
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "24090" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF
Especificaciones
| CD25/IL-2R alpha | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Store at 4C in the dark. |
| Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF | |
| CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR | |
| Primary |