Learn More
CD25/IL-2Rα Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Obtain accurate, reproducible results in immunofluorescence and flow cytometry experiments with Epredia™ CD25/IL-2Rα Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
129.00€ - 495.72€
Especificaciones
Antígeno | CD25/IL-2Ralpha Ab-1 |
---|---|
Clon | IL2R.1 |
Aplicaciones | Flow Cytometry, Immunofluorescence |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Concentración | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12680527
|
Epredia
MS-203-P0 |
200μg/mL | 100 μL |
129.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12690527
|
Epredia
MS-203-P1 |
200μg/mL | 500 μL |
359.00€
500 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12600537
|
Epredia
MS-203-P1ABX |
1mg/mL | 100 μL |
410.00€
100 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
12670527
|
Epredia
MS-203-P |
200μg/mL | 1 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
12610537
|
Epredia
MS-203-PABX |
1mg/mL | 200 μL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
IL-2R (T-cell growth factor receptor) consists of a chain of 55kDa (also known as Tac antigen or p55 or α chain) and a p75 or Β chain. IL-2Rα is over-expressed on the surface of activated T-cells, HTLV-1 or -2 positive T-cell lines, and moderately expressed on activated B-cells, NK-cells, and macrophages.Host Species: Mouse
Clone: IL2R.1
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Others not tested.
Epitope: Not determined
Immunogen: Recombinant human interleukin-2 receptor
Molecular Weight: 55 kDa
Positive Control: Tonsil or lymph node
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
- Immunofluorescence
- Flow Cytometry
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
CD25/IL-2Ralpha Ab-1 | |
Flow Cytometry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Mouse | |
B-Cell | |
Recombinant human interleukin-2 receptor | |
Primary |
IL2R.1 | |
Monoclonal | |
Concentrated | |
RUO | |
Human | |
IgG2a κ |