Learn More
CD24 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1H5C4, Proteintech
Código de producto. p-7223200 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16880356 20 μL 20 microlitros
16870356 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16880356
Marca: Proteintech 676271IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The CD24 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD24. This antibody recognizes human antigen. The CD24 antibody has been validated for the following applications: FC, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno CD24
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1H5C4
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100133941
Especies diana Human
Isotype IgG1