Learn More
CD235ab (Glycophorin A/B) Mouse, anti-Human, Unconjugated, Clone: HIR2 (GA-R2), STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Stemcell Technologies 60111.1
Encompass_Preferred
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17129101
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • The HIR2 (GA-R2) antibody recognizes an epitope common to the N-terminal region of human CD235a (glycophorin A) and CD235b (glycophorin B), homologous type I sialoglycoproteins of the erythrocyte (red blood cell) membrane that bear the antigenic determinants for the MN and Ss blood groups
  • CD235ab is expressed on early- and late-stage erythroblasts, mature erythrocytes, and erythroid cell lines such as K562 and HEL, but not on other cell types
  • CD235a is abundantly expressed whereas CD235b is a relatively minor membrane component
  • The proteins are believed to provide a large mucin-like surface to erythrocytes that acts to minimize aggregation in the circulation
  • The HIR2 antibody binds with higher affinity to CD235a than CD235b, and agglutinates untreated erythrocytes
Especificaciones
Especificaciones
CD235ab (Glycophorin A/B)
Monoclonal
Unconjugated
25 μg
Human
Red Blood Cells
Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
HIR2 (GA-R2)
Mouse
Primary
IgG2b κ
Certificados
Promociones
Promociones
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.