missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD235ab (Glycophorin A/B) Mouse, anti-Human, Biotin, Clone: HIR2 (GA-R2), STEMCELL Technologies
Descripción
- The HIR2 (GA-R2) antibody recognizes an epitope common to the N-terminal region of human CD235a (glycophorin A) and CD235b (glycophorin B), homologous type I sialoglycoproteins of the erythrocyte (red blood cell) membrane that bear the antigenic determinants for the MN and Ss blood groups
- CD235ab is expressed on early- and late-stage erythroblasts, mature erythrocytes, and erythroid cell lines such as K562 and HEL, but not on other cell types
- CD235a is abundantly expressed whereas CD235b is a relatively minor membrane component
- The proteins are believed to provide a large mucin-like surface to erythrocytes that acts to minimize aggregation in the circulation
- The HIR2 antibody binds with higher affinity to CD235a than CD235b, and agglutinates untreated erythrocytes
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD235ab (Glycophorin A/B) |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | HIR2 (GA-R2) |
| Conjugado | Biotin |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 100 μg |
| Primario o secundario | Primary |
| Especies diana | Human |
| Isotype | IgG2b κ |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?