Learn More
Invitrogen™ CD235a (Glycophorin A) Monoclonal Antibody (HIR2 (GA-R2)), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
181.00€ - 399.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD235a (Glycophorin A) |
|---|---|
| Clon | HIR2 (GA-R2) |
| Concentración | 0.2 μg/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
30054932
|
Invitrogen™
H050T03B08-A |
100 Tests |
399.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
30056190
|
Invitrogen™
H050T02B08-A |
25 Tests |
181.00€
paquete de 25 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
CD235a (Glycophorin A) Monoclonal antibody specifically detects CD235a (Glycophorin A) in Human samples. It is validated for Flow CytometryEspecificaciones
| CD235a (Glycophorin A) | |
| 0.2 μg/Test | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| P02724 | |
| 2993 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! |
| HIR2 (GA-R2) | |
| Flow Cytometry | |
| NovaFluor Blue 660-120S | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| AI853584; CD235; CD235a; erythroid-lineage-specific membrane sialoglycoprotein; glycophorin A; glycophorin A (MN blood group); glycophorin A (MNS blood group); glycophorin A, GPA; glycophorin Erik; glycophorin MiI; glycophorin MiV; glycophorin SAT; glycophorin Sta type C; glycophorin-A; GPA; GPErik; GPSAT; Gypa; HGNC:4702; HGpMiV; HGpMiX; HGpMiXI; HGpSta(C); HGpStaC; Mi.V glycoprotein; Mi.V glycoprotein (24 AA); MN; MN sialoglycoprotein; MNS; PAS-2; recombinant glycophorin A-B Miltenberger-DR; sialoglycoprotein alpha | |
| IgG2b κ | |
| Affinity chromatography | |
| GYPA |