Learn More
Invitrogen™ CD235a (Glycophorin A) Monoclonal Antibody (HIR2 (GA-R2)), NovaFluor™ Blue 510, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
181.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno CD235a (Glycophorin A)
Clon HIR2 (GA-R2)
Concentración 0.2 μg/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
30056056
Ver documentos
Invitrogen™
H050T03B01-A
100 Tests
399.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
30055745
Ver documentos
Invitrogen™
H050T02B01-A
25 Tests
181.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CD235a (Glycophorin A) Monoclonal antibody specifically detects CD235a (Glycophorin A) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
CD235a (Glycophorin A)
0.2 μg/Test
Monoclonal
Mouse
Human
P02724
2993
Primary
4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
HIR2 (GA-R2)
Flow Cytometry
NovaFluor Blue 510
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
AI853584; CD235; CD235a; erythroid-lineage-specific membrane sialoglycoprotein; glycophorin A; glycophorin A (MN blood group); glycophorin A (MNS blood group); glycophorin A, GPA; glycophorin Erik; glycophorin MiI; glycophorin MiV; glycophorin SAT; glycophorin Sta type C; glycophorin-A; GPA; GPErik; GPSAT; Gypa; HGNC:4702; HGpMiV; HGpMiX; HGpMiXI; HGpSta(C); HGpStaC; Mi.V glycoprotein; Mi.V glycoprotein (24 AA); MN; MN sialoglycoprotein; MNS; PAS-2; recombinant glycophorin A-B Miltenberger-DR; sialoglycoprotein alpha
IgG2b κ
Affinity chromatography
GYPA