missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD235a (Glycophorin A) Monoclonal Antibody (10F7MN), NovaFluor™ Blue 510, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17876641
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17876641 25 Tests paquete de 25
17896641 100 Tests paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17876641 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor H068T02B01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD235a (Glycophorins A, GPA) is a single pass membrane sialoglycoprotein expressed in mature erythrocytes and erythroid precursor cells. CD235a is the carrier of blood group M and N specificities. CD235a provides cells with a large mucin-like that may serve as a barrier to cell fusion, minimizing aggregation between red blood cells in the circulation. CD235a has been shown to act as a receptor for Sandei virus, parvovirus, and Hsa, an Streptococcus adhesin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD235a (Glycophorin A)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 10F7MN
Concentración 0.8 μg/Test
Conjugado NovaFluor Blue 510
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica GYPA
N.º de referencia del gen P02724
Alias de gen AI853584; CD235; CD235a; erythroid-lineage-specific membrane sialoglycoprotein; glycophorin A; glycophorin A (MN blood group); glycophorin A (MNS blood group); glycophorin A, GPA; glycophorin Erik; glycophorin MiI; glycophorin MiV; glycophorin SAT; glycophorin Sta type C; glycophorin-A; GPA; GPErik; GPSAT; Gypa; HGNC:4702; HGpMiV; HGpMiX; HGpMiXI; HGpSta(C); HGpStaC; Mi.V glycoprotein; Mi.V glycoprotein (24 AA); MN; MN sialoglycoprotein; MNS; PAS-2; recombinant glycophorin A-B Miltenberger-DR; sialoglycoprotein alpha
Símbolos de los genes GYPA
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 2993
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.