missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD226 (DNAM-1) Monoclonal Antibody (4D8E1B4)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17995411
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
17995411 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17995411

Marca: Invitrogen™ MA548701

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD226 (DNAM-1) Monoclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), Flow, ELISA

DNAM 1 is a receptor expressed by peripheral blood T lymphocytes that is involved in intercellular adhesion, lymphocyte signaling, cytotoxicity and lymphokine secretion mediated by cytotoxic T lymphocytes. DNAM 1 is broadly expressed on T cells, NK cells, platelets, monocytes and a subset of B cells. DNAM-1 is also expressed by a subset of CD3 positive thymocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD226 (DNAM-1)
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4D8E1B4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.05% sodium azide
génica Cd226
N.º de referencia del gen Q15762
Alias de gen adhesion glycoprotein; BC051526; Cd226; CD226 antigen; CD226 molecule; DNAM 1; DNAM1; DNAM-1; DNAX accessory molecule 1; DNAX accessory molecule-1; platelet and T cell activation antigen 1; platelet and T-cell activation antigen 1; Pta1; T lineage-specific activation antigen 1 antigen; TLiSA1
Símbolos de los genes Cd226
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human CD226 (AA: extra 19-254) expressed in E. Coli.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10666
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.