missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para CD226/DNAM-1 humano
Descripción
El DNAM 1 es un receptor expresado por linfocitos T de sangre periférica involucrado en la adhesión intercelular, la señalización de linfocitos, la citotoxicidad y la secreción de linfocina mediada por linfocitos T citotóxicos. El DNAM 1 se expresa ampliamente en los linfocitos T, los linfocitos NK, las plaquetas, los monocitos y un subconjunto de linfocitos B. El DNAM-1 también se expresa por un subconjunto de timocitos positivos para la CD3.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q15762 |
| Intervalo del ensayo | De 6,14 a 600 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 5 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 10666 |
| Símbolo de gen | Cd226 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?