missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD223 (LAG-3) Monoclonal Antibody (3DS223H), NovaFluor™ Yellow 610, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. p-7241485
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Cantidad unitSize
17880811 25 Tests paquete de 25
17850821 100 Tests paquete de 100
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17880811

Marca: Invitrogen H048T02Y03

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LAG-3 is a 70-kDa surface glycoprotein belonging to the Ig superfamily with homology to CD4. LAG-3 binds to MHC class II with higher affinity than CD4 and is thought to be involved in the negative regulation of T cell activation and homeostatic proliferation. Surface expression of LAG-3 has been reported on activated T cells (including regulatory T cells) and NK cells. CD8+ T cells usually express LAG-3 at significantly higher levels than CD4+ T cells. Coexpression of LAG-3 and CD49b has been proposed to identify human and mouse Type 1 regulatory T cells (Tr1 cells).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD223 (LAG-3)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 3DS223H
Concentración 0.4 μg/Test
Conjugado NovaFluor Yellow 610
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica LAG3
N.º de referencia del gen P18627
Alias de gen Activation-induced cytidine deaminase-linked autoimmunity protein; Aida; CD223; FDC; LAG3; LAG-3; Ly66; lymphocyte activating 3; lymphocyte activation gene 3 protein; lymphocyte-activation gene 3; Secreted lymphocyte activation gene 3 protein; sLAG 3; sLAG3; sLAG-3; soluble LAG 3lymphocyte activating 3; soluble LAG3
Símbolos de los genes LAG3
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3902
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.