missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD223 (LAG-3) Monoclonal Antibody (3DS223H), NovaFluor™ Yellow 610, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 30056309
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30056309 100 Tests paquete de 100
30055055 25 Tests paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30056309 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor H048T03Y03A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

LAG-3 is a 70-kDa surface glycoprotein in the immunoglobulin superfamily, with structural homology to CD4. It binds to MHC class II molecules with higher affinity than CD4 and is involved in the negative regulation of T cell activation and homeostatic proliferation. LAG-3 is expressed on the surface of activated T cells, including regulatory T cells, and NK cells. Notably, CD8+ T cells express LAG-3 at significantly higher levels than CD4+ T cells. Additionally, the coexpression of LAG-3 and CD49b has been proposed as a marker for identifying Type 1 regulatory T cells (Tr1 cells) in both humans and mice. This highlights LAG-3s role in immune regulation and its potential as a target for therapeutic interventions in immune-related conditions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD223 (LAG-3)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 3DS223H
Concentración 0.4 μg/Test
Conjugado NovaFluor Yellow 610
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica LAG3
N.º de referencia del gen P18627
Alias de gen Activation-induced cytidine deaminase-linked autoimmunity protein; Aida; CD223; FDC; LAG3; LAG-3; Ly66; lymphocyte activating 3; lymphocyte activation gene 3 protein; lymphocyte-activation gene 3; Secreted lymphocyte activation gene 3 protein; sLAG 3; sLAG3; sLAG-3; soluble LAG 3lymphocyte activating 3; soluble LAG3
Símbolos de los genes LAG3
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3902
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Formato Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.