Learn More
CD22 (soluble) Polyclonal Antibody, Biotin, PeproTech®, Invitrogen™
Beschreibung
AA Seq. of rec. protein: SKWVFEHPET LYAWEGACVW IPCTYRALDG DLESFILFHN PEYNKNTSKF DGTRLYESTK DGKVPSEQKR VQFLGDKNKN CTLSIHPVHL NDSGQLGLRM ESKTEKWMER IHLNVSERPF PPHIQLPPEI QESQEVTLTC LLNFSCYGYP IQLQWLLEGV PMRQAAVTST SLTIKSVFTR SELKFSPQWS HHGKIVTCQL QDADGKFLSN DTVQLNVKHT PKLEIKVTPS DAIVREGDSV TMTCEVSSSN PEYTTVSWLK DGTSLKKQNT FTLNLREVTK DQSGKYCCQV SNDVGPGRSE EVFLQVQYAP EPSTVQILHS PAVEGSQVEF LCMSLANPLP TNYTWYHNGK EMQGRTEEKV HIPKILPWHA GTYSCVAENI LGTGQRGPGA ELDVQYPPKK VTTVIQNPMP IREGDTVTLS CNYNSSNPSV TRYEWKPHGA WEEPSLGVLK IQNVGWDNTT IACARCNSWC SWASPVALNV QYAPRDVRVR KIKPLSEIHS GNSVSLQCDF SSSHPKEVQF FWEKNGRLLG KESQLNFDSI SPEDAGSYSC WVNNSIGQTA SKAWTLEVLY APRRLRVSMS PGDQVMEGKS ATLTCESDAN PPVSHYTWFD WNNQSLPHHS QKLRLEPVKV QHSGAYWCQG TNSVGKGRSP LSTLTVYYSP ETIGRR. Sandwich ELISA: To detect hCD22 by sandwich ELISA (using 100 uL/well antibody solution) a conc. of 0.25-1.0 ug/mL of this antibody is required. This biotinylated polyclonal antibody, in conjunction with PeproTech Polyclonal Anti-Hu CD22 (500-P227) as a capture antibody, allows the detection of at least 0.2-0.4 ng/well of rec. hCD22. WB: To detect hCD22 by WB analysis this antibody can be used at a conc. of 0.1-0.2 ug/mL. Used in conjunction with compatible secondary reagents the detection limit for rec. hCD22 is 1.5-3.0 ng/lane, under either reducing or non-reducing conditions.
Spezifikation
Spezifikation
| Antígeno | CD22 (soluble) |
| Aplicaciones | ELISA, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.1-1.0 mg/mL |
| Conjugado | Biotin |
| Formulación | PBS with no preservative |
| génica | CD22 |
| N.º de referencia del gen | P20273 |
| Alias de gen | A530093D23; B-cell receptor CD22; BL-CAM; B-lymphocyte cell adhesion molecule; B-lymphocyte cell adhesion molecule (BL-CAM); Cd22; CD22 antigen; CD22 molecule; FLJ22814; Lectin 2; Leu-14; Lyb8; Lyb-8; MGC130020; sialic acid binding Ig-like lectin 2; sialic acid-binding Ig-like lectin 2; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2 (Siglec-2); Siglec2; Siglec-2; T-cell surface antigen Leu-14 |
| Símbolos de los genes | CD22 |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.