Learn More
CD22 Mouse anti-Human, CoraLite 488, Clone: 7A2F1, Proteintech
Código de producto. 16820726 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16820726 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16820726
Marca: Proteintech CL48866103100UL
Mouse Monoclonal Antibody
The CD22 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with fusion protein of human CD22. This antibody recognizes human antigen. The CD22 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™488.
Especificaciones
Antígeno CD22
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 7A2F1
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado CoraLite 488
Especie del huésped Mouse
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 933
Especies diana Human
Isotype IgG2a