missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD22 Monoclonal Antibody (eBio4KB128 (4KB128)), NovaFluor™ Yellow 660, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. p-7241421
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17810871 25 Tests paquete de 25
17870871 100 Tests paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17810871 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor H053T02Y04

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD22 Monoclonal antibody specifically detects CD22 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD22
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon eBio4KB128 (4KB128)
Concentración 0.2 μg/Test
Conjugado NovaFluor Yellow 660
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica CD22
N.º de referencia del gen P20273
Alias de gen A530093D23; B-cell receptor CD22; BL-CAM; B-lymphocyte cell adhesion molecule; B-lymphocyte cell adhesion molecule (BL-CAM); Cd22; CD22 antigen; CD22 molecule; FLJ22814; Lectin 2; Leu-14; Lyb8; Lyb-8; MGC130020; sialic acid binding Ig-like lectin 2; sialic acid-binding Ig-like lectin 2; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2 (Siglec-2); Siglec2; Siglec-2; T-cell surface antigen Leu-14
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 933
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.