missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD22 Monoclonal Antibody (eBio4KB128 (4KB128)), NovaFluor™ Blue 555, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
155.00€ - 344.00€
Especificaciones
| Antígeno | CD22 |
|---|---|
| Clon | eBio4KB128 (4KB128) |
| Concentración | 0.2 μg/Test |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
Descripción
CD22 Monoclonal antibody specifically detects CD22 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.Especificaciones
| CD22 | |
| 0.2 μg/Test | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| A530093D23; B-cell receptor CD22; BL-CAM; B-lymphocyte cell adhesion molecule; B-lymphocyte cell adhesion molecule (BL-CAM); Cd22; CD22 antigen; CD22 molecule; FLJ22814; Lectin 2; Leu-14; Lyb8; Lyb-8; MGC130020; sialic acid binding Ig-like lectin 2; sialic acid-binding Ig-like lectin 2; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2 (Siglec-2); Siglec2; Siglec-2; T-cell surface antigen Leu-14 | |
| IgG1 κ | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| eBio4KB128 (4KB128) | |
| Flow Cytometry | |
| NovaFluor Blue 555 | |
| Mouse | |
| Human | |
| P20273 | |
| 933 | |
| Primary | |
| 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
| CD22 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto