missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD22 Monoclonal Antibody (eBio4KB128 (4KB128)), NovaFluor™ Blue 510, eBioscience™, Invitrogen™

Código de producto. 17860861
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Cantidad unitSize
17860861 25 Tests paquete de 25
17820871 100 Tests paquete de 100
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17860861

Marca: Invitrogen H053T02B01

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD22 Monoclonal antibody specifically detects CD22 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD22
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon eBio4KB128 (4KB128)
Concentración 0.2 μg/Test
Conjugado NovaFluor Blue 510
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
génica CD22
N.º de referencia del gen P20273
Alias de gen A530093D23; B-cell receptor CD22; BL-CAM; B-lymphocyte cell adhesion molecule; B-lymphocyte cell adhesion molecule (BL-CAM); Cd22; CD22 antigen; CD22 molecule; FLJ22814; Lectin 2; Leu-14; Lyb8; Lyb-8; MGC130020; sialic acid binding Ig-like lectin 2; sialic acid-binding Ig-like lectin 2; Sialic acid-binding Ig-like lectin 2 (Siglec-2); Siglec2; Siglec-2; T-cell surface antigen Leu-14
Especie del huésped Mouse
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 25 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 933
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento 4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.