Learn More
CD22 / BL-CAM Mouse, Clone: BLCAM/1795, enQuireBio™
Código de producto. 15961198
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15961198 100 μg 100 microgramos
15951198 20 μg 20 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15961198 Proveedor EnquireBio N.º de proveedor 933MSM5P1
Mouse Monoclonal Antibody
Especificaciones
Antígeno CD22 / BL-CAM
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell Surface
Clasificación Monoclonal
Clon BLCAM/1795
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_001172030
Símbolos de los genes CD22
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human BL-CAM/CD22 protein (aa52-178)
Peso molecular del antígeno 130-140kDa
Control positivo Raji, Daudi, IM9, JY25 and human peripheral blood lymphocytes. Human Tonsil
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 933
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ