Learn More
CD21 Monoclonal Antibody (HB5), NovaFluor™ Blue 660-120S, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
155.00€ - 344.00€
Especificaciones
Antígeno CD21
Clon HB5
Concentración 0.2 μg/Test
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17890881
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
H055T02B08
25 Tests
155.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
17840891
Ver documentos Detalles de la promoción
Invitrogen
H055T03B08
100 Tests
344.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
CD21
0.2 μg/Test
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
C3b/C4b receptor; C3-binding protein; C3BR; C3DR; C4BR; CD21; CD35; CD35 antigen; cell surface receptor for C3d; complement C3b/C4b receptor 1 (Knops blood group); complement C3d receptor; Complement C3d receptor (C3DR); complement C3d receptor 2; complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group); complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2; complement component 3b/4b receptor 1 (Knops blood group); complement component 3d receptor 2; complement component receptor 2; complement receptor 1 long isoform; complement receptor 2; complement receptor type 1; complement receptor type 1-like protein; complement receptor type 2; Complement Receptor type 2 (CR2); CR; CR1; Cr-1; CR1-L; Cr2; Cr-2; CVID7; EBV receptor; EBV-R; Epstein-Barr virus receptor; EVBR; expressed in B lymphocytes; KN; Knops blood group antigen; LOW QUALITY PROTEIN: complement receptor type 1; SLEB9
CR2
Primary
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
CR2
HB5
Flow Cytometry
NovaFluor Blue 660-120S
Mouse
Human
P20023
1380
IgG2a κ
Affinity chromatography