Learn More
CD21 (Mature B-Cell & Follicular Dendritic Cell Marker) Mouse, Clone: CR2/1953, enQuireBio™
Código de producto. 15969847
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
15969847 100 μg 100 microgramos
15959847 20 μg 20 microgramos
2 options
Código de producto. 15969847
Marca: EnquireBio 1380MSM3P1
This item is not returnable. View return policy
Mouse Monoclonal Antibody
Specifications
Antígeno CD21 (Mature B-Cell & Follicular Dendritic Cell Marker)
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Cell Surface
Clasificación Monoclonal
Clon CR2/1953
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant fragment (apprx. aa 44-196) of human CR2 (CD21) protein
Peso molecular del antígeno 140kDa
Control positivo WEHI-231 cells and Tonsil
Método de purificación Protein A/G purified from Bioreactor concentrate.
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1380
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ