missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD21 Antibody (21A/5) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-50178
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CD21 Monoclonal antibody specifically detects CD21 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF
Especificaciones
| CD21 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| Flow Cytometry 1:10 - 1:1000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, CyTOF-ready | |
| C3DRSLEB9, CD21, CD21 antigen, Complement C3d receptor, complement component (3d/Epstein Barr virus) receptor 2, complement receptor type 2, Cr2, EBV receptor, Epstein-Barr virus receptor | |
| CD21 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Dendritic Cell Markers, Immunology | |
| 1380 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG1 κ |
| Flow Cytometry, Immunohistochemistry, CyTOF | |
| 21A/5 | |
| Unconjugated | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido