missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD209a Rat anti-Mouse, BV480, Clone: 5H10, BD OptiBuild™

Código de producto. 15951120
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
15951120 50 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15951120

Marca: BD Biosciences 747823

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

CD209a Monoclonal antibody specifically detects CD209a in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD209a
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 5H10
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Brilliant Violet 480
Especie del huésped Rat
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Refrigerate (2 to 8°C)
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.