missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD209 / DC-SIGN Mouse, Clone: C209/1781, enQuireBio™

Código de producto. 15990158
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15990158 20 μg 20 microgramos
15900168 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15990158

Marca: EnquireBio 30835MSM1P0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno CD209 / DC-SIGN
Aplicaciones Immunohistochemistry
Localización celular Secreted and Cell Surface
Clasificación Monoclonal
Clon C209/1781
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
N.º de referencia del gen NP_001138371
Símbolos de los genes CD209
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human CD209 protein fragment
Peso molecular del antígeno 45kDa
Control positivo THP-1 or HeLa Cells. Small Intestine, Uterus or Lymph Node.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 20 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30835
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.