Learn More
Invitrogen™ CD204 Monoclonal Antibody (2F8)
Descripción
In Western blot, this product recognizes CD204 in J774 cells under non-reducing conditions only. For FACS analysis, use 10 μL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 μL. This product is a low-endotoxin, preservative-free formulation. Endotoxin level is <0.01 EU/ug.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD204 |
| Aplicaciones | ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay, Immunohistochemistry (Frozen), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2F8 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with no preservative |
| génica | MSR1 |
| N.º de referencia del gen | P30204 |
| Alias de gen | bovine scavenger receptor type II; CD204; Macrophage acetylated LDL receptor I and II; macrophage scavenger receptor 1; macrophage scavenger receptor type III; macrophage scavenger receptor types I and II; MRS-A; MSR; Msr1; MSR-A; phSR1; phSR2; RGD1564316; SCARA1; Scavenger receptor class A member 1; scavenger receptor class A, member 1; scavenger receptor type A; scavenger receptor type I; Scvr; SRA; SR-A; SR-AI; SR-AI/II; SR-AII |
| Mostrar más |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.