missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD203c Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15842964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15842964 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15842964

Marca: Invitrogen™ PA567955

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Predicted to react with Mouse and Rat samples.

The protein encoded by this gene belongs to a series of ectoenzymes that are involved in hydrolysis of extracellular nucleotides. These ectoenzymes possess ATPase and ATP pyrophosphatase activities and are type II transmembrane proteins. Expression of the related rat mRNA has been found in a subset of immature glial cells and in the alimentary tract. The corresponding rat protein has been detected in the pancreas, small intestine, colon, and liver. The human mRNA is expressed in glioma cells, prostate, and uterus. Expression of the human protein has been detected in uterus, basophils, and mast cells. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD203c
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica ENPP3
N.º de referencia del gen O14638, P97675, Q6DYE8
Alias de gen AI876438; alkaline phosphodiesterase; Alkaline phosphodiesterase I; B10; CD203c; dJ1005H11.3 (phosphodiesterase I/nucleotide pyrophosphatase 3); dJ914N13.3 (phosphodiesterase I/nucleotide pyrophosphatase 3); ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 3; ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase family member 3; E-NPP 3; ENPP3; gp130RB13-6; Npp3; NPPase; Nucleotide diphosphatase; Nucleotide pyrophosphatase; PD-Ibeta; Pdnp3; Phosphodiesterase I beta; phosphodiesterase I/nucleotide pyrophosphatase 3; phosphodiesterase-I beta; RB13-6; RB13-6 antigen
Símbolos de los genes ENPP3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthesized peptide derived from human CD203c.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 209558, 5169, 54410
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.