missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD200R (soluble) Monoclonal Antibody (OX110), PE
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15314261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15314261 50 μg 50 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15314261

Marca: Invitrogen™ MA517985

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

MA5-17985 targets CD200R/OX-2R in FACS applications and shows reactivity with Mouse samples. The MA5-17985 immunogen is soluble recombinant mouse CD200R.

CD200R (OX2R) is a receptor for the OX-2 membrane glycoprotein, and both the receptor and substrate are cell surface glycoproteins containing two immunoglobulin-like domains. CD200R is restricted to the surfaces of myeloid lineage cells and the receptor-substrate interaction may function as a myeloid downregulatory signal. In mouse, CD200R is expressed primarily by peripheral blood monocytes and neutophils but also by other leucocytes including T-lymphocytes and mast cells. Further mouse studies of a gene related to CD200R suggests that the receptor may control myeloid function in a tissue-specific manner. Alternative splicing of CD200R results in multiple transcript variants. Diseases associated with CD200R dysfunction include primary hypertrophic osteoarthropathy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD200R (soluble)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OX110
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado PE
Formulación PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
génica CD200R1
N.º de referencia del gen Q9ES57
Alias de gen antigen identified by monoclonal antibody MRC OX-2 receptor; CD200 cell surface glycoprotein receptor; CD200 R1; CD200 receptor 1; CD200R; Cd200r1; Cell surface glycoprotein CD200 receptor 1; cell surface glycoprotein OX2 receptor 1; cell surface glycoprotein receptor CD200; CRTR2; HCRTR2; MOX2 receptor; MOX2R; Orexin receptor 2; OX102 antigen; OX2 receptor; OX2R; UNQ2522/PRO6015
Símbolos de los genes CD200R1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Soluble recombinant mouse CD200R.
Método de purificación Protein G
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57781
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, do not freeze
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.