missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CD200R Monoclonal Antibody (OX-110), PE
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11560183
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11560183 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11560183 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor MA182713

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rat Monoclonal Antibody

Reconstitute with 1 mL of distilled water. After reconstitution, store product undiluted at 4°C in the dark. For FACS analysis, use 10 μL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 μL. Rat anti Mouse CD200R antibody, clone OX-110 recognizes mouse CD200R, a cell surface glycoprotein (also known as OX2R.

CD200R (OX2R) is a receptor for the OX-2 membrane glycoprotein, and both the receptor and substrate are cell surface glycoproteins containing two immunoglobulin-like domains. CD200R is restricted to the surfaces of myeloid lineage cells and the receptor-substrate interaction may function as a myeloid downregulatory signal. In mouse, CD200R is expressed primarily by peripheral blood monocytes and neutophils but also by other leucocytes including T-lymphocytes and mast cells. Further mouse studies of a gene related to CD200R suggests that the receptor may control myeloid function in a tissue-specific manner. Alternative splicing of CD200R results in multiple transcript variants. Diseases associated with CD200R dysfunction include primary hypertrophic osteoarthropathy.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD200R
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon OX-110
Concentración Conc. Not Determined
Conjugado PE
Formulación PBS with 1% BSA, 5% sucrose and 0.09% sodium azide
génica CD200R1
N.º de referencia del gen Q9ES57
Alias de gen antigen identified by monoclonal antibody MRC OX-2 receptor; CD200 cell surface glycoprotein receptor; CD200 R1; CD200 receptor 1; CD200R; Cd200r1; Cell surface glycoprotein CD200 receptor 1; cell surface glycoprotein OX2 receptor 1; cell surface glycoprotein receptor CD200; CRTR2; HCRTR2; MOX2 receptor; MOX2R; Orexin receptor 2; OX102 antigen; OX2 receptor; OX2R; UNQ2522/PRO6015
Símbolos de los genes CD200R1
Especie del huésped Rat
Inmunógeno Fusion protein, mCD200RCD4d3+4.
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57781
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.