missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD20 (MS4A1) Monoclonal Antibody (OTI2D3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17558392
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17558392 30 μL 30 microlitros
17538392 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17558392 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA800487S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD20 (MS4A1) Monoclonal antibody specifically detects CD20 (MS4A1) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno CD20 (MS4A1)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2D3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ZFAND5
N.º de referencia del gen O76080
Alias de gen AA960661; APY; ATOPY; B1; B-cell differentiation antigen Ly-44; B-lymphocyte antigen CD20; B-lymphocyte cell-surface antigen B1; B-lymphocyte surface antigen B1; Bp35; Cd20; CD20 antigen; CD20 cell surface protein; CD20 receptor; CVID5; EGK_06167; Fc epsilon receptor I beta chain; Fc Fragment of IgE high affinity I receptor for beta polypeptide; FCER1B; High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit beta; IgE Fc receptor subunit beta; IGEL; IGER; IGHER; LEU16; LEU-16; Leukocyte surface antigen Leu-16; Ly44; Ly-44; Lymphocyte antigen 44; membrane spanning 4-domains A1; membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 2; MGC3969; MS4A1; MS4A2; S7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human ZFAND5 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7763
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.