missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD20 (MS4A1) Monoclonal Antibody (OTI11F7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17508472
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17508472 30 μL 30 microlitros
17588462 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17508472

Marca: Origene Technologies TA800533S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CD20 (MS4A1) Monoclonal antibody specifically detects CD20 (MS4A1) in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno CD20 (MS4A1)
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI11F7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CD4
N.º de referencia del gen P01730
Alias de gen AA960661; APY; ATOPY; B1; B-cell differentiation antigen Ly-44; B-lymphocyte antigen CD20; B-lymphocyte cell-surface antigen B1; B-lymphocyte surface antigen B1; Bp35; Cd20; CD20 antigen; CD20 cell surface protein; CD20 receptor; CVID5; EGK_06167; Fc epsilon receptor I beta chain; Fc Fragment of IgE high affinity I receptor for beta polypeptide; FCER1B; High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit beta; IgE Fc receptor subunit beta; IGEL; IGER; IGHER; LEU16; LEU-16; Leukocyte surface antigen Leu-16; Ly44; Ly-44; Lymphocyte antigen 44; membrane spanning 4-domains A1; membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1; membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 2; MGC3969; MS4A1; MS4A2; S7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CD4 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 920
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.