Learn More
CD20 Mouse anti-Human, BUV737, Clone: L27, BD Biosciences™
Descripción
CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD20 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | L27 |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 737 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | MS4A1; Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1; B1; Bp35; LEU-16 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human Lymphoblastoid Cell Line |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |