missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD20 Antibody (rituximab) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30167202
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30167202 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30167202

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP328158JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Human Monoclonal Antibody

CD20 Monoclonal antibody specifically detects CD20 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CD20
Aplicaciones Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Clasificación Monoclonal
Clon rituximab
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen B1, B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte cell-surface antigen B1, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35MGC3969, CD20 antigen, CD20 receptor, CD20S7, CVID5, LEU-16, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1, MS4A2
Especie del huésped Human
Inmunógeno CD20
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Biology, Cytokine Research, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Biomarkers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 931
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.