Learn More
CD2, Mouse anti-Human, Polyclonal Antibody, Abnova™
Description
Sequence: MSFPCKFVASFLLIFNVSSKGAVSKEITNALETWGALGQDINLDIPSFQMSDDIDDIKWEKTSDKKKIAQFRKEKETFKEKDTYKLFKNGTLKIKHLKTDDQDIYKVSIYDTKGKNVLEKIFDLKIQERVSKPKISWTCINTTLTCEVMNGTDPELNLYQDGKHLKLSQRVITHKWTTSLSAKFKCTAGNKVSKESSVEPVSCPEKGLDIYLIIGICGGGSLLMVFVALLVFYITKRKKQRSRRNDEELETRAHRVATEERGRKPQQIPASTPQNPATSQHPPPPPGHRSQAPSHRPPPPGHRVQHQPQKRPPAPSGTQVHQQKGPPLPRPRVQPKPPHGAAENSLSPSSN
Specifications
Specifications
| Antígeno | CD2 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | In 1x PBS, pH 7.4 |
| génica | CD2 molecule |
| N.º de referencia del gen | BC033583 |
| Alias de gen | SRBC/T11 |
| Símbolos de los genes | CD2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Show More |