Learn More
CD2 Mouse, anti-Human, PE, Clone: RPA-2.10, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
en la oferta - 448.20€
Especificaciones
Antígeno CD2
Clon RPA-2.10
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Conjugado PE
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
17188381
Encompass_Preferred
Ver documentos
Stemcell Technologies
60007PE.1
25 Tests
195.75€
25 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17178381
Encompass_Preferred
Ver documentos
Stemcell Technologies
60007PE
100 Tests
448.20€
100 tests
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
17197591
Encompass_Preferred
Ver documentos
Stemcell Technologies
100-0431
500 Tests Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
  • The RPA-2.10 antibody reacts with CD2, an ∼50 kDa type I transmembrane glycoprotein and a member of the immunoglobulin (Ig) superfamily; two Ig-like domains are located in its extracellular portion
  • CD2 is broadly expressed on peripheral T and NK cells, dendritic cells, erythrocytes, most thymic T cells, subsets of thymic B cells, and on the endothelium
  • CD2 expression appears early during T cell differentiation
  • Aberrant expression has been observed in some lymphomas and myeloid leukemias
  • CD2 is critically important for T cell activation and signaling, as well as lymphocyte adhesion
  • The primary ligand for CD2 is CD58 (LFA-3) located on antigen-presenting cells, with additional ligands comprising CD15 (SSEA-1), CD48 and CD59
  • Notably, the RPA-2.10 antibody blocks the mixed lymphocyte reaction
Especificaciones
Especificaciones
CD2
Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
PE
Baboon, Cynomolgus, Pig, Human
RPA-2.10
Monoclonal
Mouse
Primary
Documentos
Product Certifications
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.