missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD2 Mouse, anti-Human, PE, Clone: RPA-2.10, STEMCELL Technologies

Código de producto. 17188381
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
25 Tests
500 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
25 tests
500 tests
Código de producto. Cantidad unitSize
17188381 25 Tests 25 tests
17178381 100 Tests 100 tests
17197591 500 Tests 500 tests
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17188381

Marca: Stemcell Technologies 60007PE.1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

  • The RPA-2.10 antibody reacts with CD2, an ∼50 kDa type I transmembrane glycoprotein and a member of the immunoglobulin (Ig) superfamily; two Ig-like domains are located in its extracellular portion
  • CD2 is broadly expressed on peripheral T and NK cells, dendritic cells, erythrocytes, most thymic T cells, subsets of thymic B cells, and on the endothelium
  • CD2 expression appears early during T cell differentiation
  • Aberrant expression has been observed in some lymphomas and myeloid leukemias
  • CD2 is critically important for T cell activation and signaling, as well as lymphocyte adhesion
  • The primary ligand for CD2 is CD58 (LFA-3) located on antigen-presenting cells, with additional ligands comprising CD15 (SSEA-1), CD48 and CD59
  • Notably, the RPA-2.10 antibody blocks the mixed lymphocyte reaction

Especificaciones

Antígeno CD2
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon RPA-2.10
Conjugado PE
Especie del huésped Mouse
Cantidad 25 Tests
Primario o secundario Primary
Especies diana Baboon, Cynomolgus, Pig, Human
Isotype IgG1 κ
Tipo de célula T Cells
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.